Descripción
ZC3H12D Polyclonal specifically detects ZC3H12D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZC3H12D |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | C6orf95, FLJ46041, MCP-induced protein 4, p34, TFL, transformed follicular lymphoma, tumor suppressor TFL, zinc finger CCCH-type containing 12D |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZC3H12D fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |