missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZC3H12D Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18608871 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18608871 0.02 mL 0.02 ml
18639331 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18608871 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2944560.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZC3H12D Polyclonal antibody specifically detects ZC3H12D in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZC3H12D
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen C6orf95, FLJ46041, MCP-induced protein 4, p34, TFL, transformed follicular lymphoma, tumor suppressor TFL, zinc finger CCCH-type containing 12D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 150-230 of human ZC3H12D (NP_997243.2). QHVLAELERQAVLVYTPSRKVHGKRLVCYDDRYIVKVAYEQDGVIVSNDNYRDLQSENPEWKWFIEQRLLMFSFVNDRFMP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340152
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.