missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB3 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498837 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498837 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498837 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176516G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZBTB3 Polyclonal antibody specifically detects ZBTB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBTB3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ23392, zinc finger and BTB domain containing 3, zinc finger and BTB domain-containing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ZBTB3. The immunogen is located within amino acids 510 - 560 of ZBTB3. Amino Acid Squence: RKAHNEDLAKRSKPDPE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79842
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.