missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB3 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498506 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498506 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498506 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP232140AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZBTB3 Polyclonal specifically detects ZBTB3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBTB3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ23392, zinc finger and BTB domain containing 3, zinc finger and BTB domain-containing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 524 to 574 of human Zinc Finger and BTB Domain Containing 3 using the numbering given in entry NP_079060.1 (GeneID 79842).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.