missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB25 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30596656 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30596656 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30596656 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345520B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZBTB25 Polyclonal antibody specifically detects ZBTB25 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBTB25
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen C14orf51, KUPchromosome 14 open reading frame 51, zinc finger and BTB domain containing 25, zinc finger and BTB domain-containing protein 25, Zinc finger protein 46, Zinc finger protein KUP, ZNF46zinc finger protein 46 (KUP)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno zinc finger and BTB domain containing 25. (Uniprot# P24278)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7597
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.