Learn More
LNI Swissgas ZA TOTAL C 6.0
Código de producto. 17841969 Tienda LNI Swissgas Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
17841969 100/115/220/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17841969 Proveedor LNI Swissgas N.º de proveedor 6920.25.360
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Generador de aire cero para eliminación de HC/dióxido de carbono/humedad con compresor integrado.
  • Generador de aire cero 6,0 L/min Eliminación de HC/dióxido de carbono/humedad con compresor integrado.
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo Generador de gas de aire cero