Learn More
(Z)-Tiotixeno, TRC
Código de producto. 30452551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452551 25 mg 25 miligramos
30449528 100 mg -
30449771 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT37527525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3313-26-6
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 443.63
Sinónimo 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
Nombre IUPAC (9Z)-N,N-dimetil-9-[3-(4-metilpiperazina-1-il)propilideno]tioxanano-2-sulfonamida
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiothixene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1701