Learn More
(Z)-Cinnarizina, TRC
Código de producto. 17972845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972845 1 g 1 g
17923905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4652901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 750512-44-8
Fórmula molecular C26 H28 N2
Peso molecular (g/mol) 368.51
Sinónimo (Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, (Z)- (9CI), 1-(Diphenylmethyl)-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]piperazine, (Z)-Cinnarizine
Nombre IUPAC 1-benzhidril-4-[(Z)-3-fenilprop-2-enil]piperazina
SMILES C(\C=C/c1ccccc1)N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2252
Porcentaje de pureza >95%