Learn More
Z-12-Pentacoseno (>85%), TRC
Código de producto. 30425577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425577 5 mg -
30414568 10 mg -
30413629 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5121505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56927-05-0
Fórmula molecular C25H50
Peso molecular (g/mol) 350.68
Sinónimo (12Z)-12-Pentacosene, (Z)-12-Pentacosene, (Z)-Pentacos-12-ene
Nombre IUPAC (Z)-pentacos-12-ene
SMILES CCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-12-Pentacosene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23,25H,3-22,24H2,1-2H3/b25-23-
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.3913