Learn More
Estándar de itrio para ICP , ICP-MS 10.000 μg/mL (10.000 ppm) en ácido nítrico al 2-5% (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13133099 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
13133099 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13133099 Proveedor Reagecon N.º de proveedor PY4B2
Fabricado con metal ultrapuro (99,999 %) probado mediante un método de prueba acreditado por ISO 17025 (ref. INAB: 264T) y materias primas ensayadas por titulación y ICP-MS antes de su fabricación.
  • ICP, ICP-MS Reference Standard, ICP, ICP-MS Reference Materia
  • ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
  • ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas), ácidos destilados triples y botellas previamente limpiadas tricosidas.
  • La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
  • Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Descripción Matrix: 2-5% HNO3
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes Yttrium
Forma física Líquido
Concentración 10,000 µg/mL (10,000 ppm)
Técnica ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF y otras técnicas de medición de cationes, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Elemento Yttrium
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • YTTRIUM ICP STANDARD SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid