Learn More
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Código de producto. 10762811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762811 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10762811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194470100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-94-2
Fórmula molecular Cl3Y·6H2O
Número MDL MFCD00149941
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99.999%
Color Blanco
Forma física Adhering Crystalline Powder
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 100.00%
Fórmula lineal YCl3·6H2O
Índice Merck 14, 10107
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.35
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Trace Metal Basis
Envase Glass Bottle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.