Learn More
Cloruro de itrio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10420671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10420671 50 g Frasco de vidrio 50 g
10216640 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199180500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-94-2 | Cl36H2O | 303.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-94-2
Fórmula molecular Cl36H2O
Peso molecular (g/mol) 303.35
Número MDL MFCD00149941
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes o polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal YCl3·6H2O
Índice Merck 14, 10107
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.35
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.