Learn More
Yttrium fluoride, 99.99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10616291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616291 5 g Frasco de plástico 5 g
1 options
Código de producto. 10616291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299770050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-49-4
Fórmula molecular F3Y
Peso molecular (g/mol) 145.90
Número MDL MFCD00049714
Clave InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium fluoride
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9
Grado Trace Metal Basis
Envase Frasco de plástico