Learn More
Solución de iterbio para ICP/MS, matriz de HNO3 de 10 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12907453 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12907453 100 mL Frasco 100 ml
12997443 50 mL Frasco 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12907453 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 668 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    51.76€ / 100 ml
    Ahorro 17.14€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-64-4
Fórmula molecular Yb
Peso molecular (g/mol) 173.05
Número MDL MFCD00011286
Clave InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nombre IUPAC iterbio
SMILES [Yb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 100 mL