Learn More
Solución de iterbio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ytterbium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-64-4 |
| Fórmula molecular | Yb |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011286 |
| Clave InChI | NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Yb] |
| Nombre IUPAC | iterbio |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Mostrar más |