Learn More
Trifluorometanosulfonato de iterbio(III) hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11400271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400271 5 g 5 g
11410271 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400271 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040314.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252976-51-5
Fórmula molecular C3F9O9S3Yb
Peso molecular (g/mol) 620.244
Número MDL MFCD03703499
Clave InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato;iterbio(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%