Learn More
Hidrato de triflato de iterbio (III), 99,9 %, (base de metal traza)
Código de producto. 10646871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646871 1 g Frasco de vidrio 1 g
10085863 5 g Frasco de vidrio 5 g
10045913 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304170010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 252976-51-5 | C3F9O9S3Yb | 620,23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252976-51-5
Fórmula molecular C3F9O9S3Yb
Peso molecular (g/mol) 620.23
Número MDL MFCD06200261
Clave InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
PubChem CID 22836430
Nombre IUPAC tritrifluorometanosulfonato de iterbio(3+)
SMILES [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) triflate hydrate
Punto de fusión 118.0°C to 122.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal (CF3SO3)3Yb·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.23
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación