Learn More
Triflato de iterbio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914381 1 g Frasco de vidrio 1 g
11663009 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434050010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54761-04-5 | C3F9O9S3Yb | 620.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54761-04-5
Fórmula molecular C3F9O9S3Yb
Peso molecular (g/mol) 620.25
Clave InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato;iterbio(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) triflate
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 26.8 to 29% (Yb) (Complexometry)
Fórmula lineal (CF3SO3)3Yb
Índice Merck 15,10304
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.25
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ytterbium(III) triflate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.