Learn More
Sulfato de iterbio(III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362518 10 g 10 g
11372518 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014572.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-98-7 | H16O20S3Yb2 | 778.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-98-7
Fórmula molecular H16O20S3Yb2
Peso molecular (g/mol) 778.40
Número MDL MFCD00149887
Clave InChI MDOSIOHMOWGVIM-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo unii-e5w6do92vs, e5w6do92vs, 3so4.2yb.8h2o, ytterbium sulfate,, ytterbium sulfate octahydrate, ytterbium sulfate, ytterbium iii sulfate octahydrate, reacton, diytterbium 3+ octahydrate trisulfate, sulfuric acid,ytterbium 3+ salt 3:2 , octahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 25022290
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) sulfate octahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,10105
Información de solubilidad Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Nombre IUPAC diytterbium(3+) octahydrate trisulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.38 (634.26 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton