Learn More
Oxalato de iterbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO)
Código de producto. 11322268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322268 10 g 10 g
11312268 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013161.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51373-68-3
Fórmula molecular C6H20O22Yb2
Peso molecular (g/mol) 790.312
Número MDL MFCD00150498
Clave InChI FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131880010
Nombre IUPAC oxalato;iterbio(3+);decahidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Yb2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.29 (610.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton