Learn More
Cloruro de iterbio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336228 50 g 50 g
11326228 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011193.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19423-87-1 | Cl3Yb | 279.40 g/mol
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as an effective catalyst to prepare acetals by reacting with trimethyl orthoformate. It reacts with N-alkylsalicylideneimines to prepare yttrium(III) Schiff base complexes. It is widely used as NMR shift reagent, calcium ion probe and in DNA microarrays. Its anhydrous form acts as a Lewis acid and catalyzes the alkylation reactions such as aldol reaction and Pictet-Spengler reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-87-1
Fórmula molecular Cl3Yb
Peso molecular (g/mol) 279.40
Número MDL MFCD00149885
Clave InChI CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
PubChem CID 71317291
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Verde
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,10105
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC iterbio(3+);tricloruro;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.40 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.58 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ytterbium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ytterbium(III) chloride hydrate