Learn More
Cloruro de iterbio(III) hexahidrato, +99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ytterbium(III) chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 865°C |
| Color | Marrón a marrón-rojo |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 50 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Notas de grado de pureza | For trace metal basis analysis |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99+% |
| Fórmula molecular | Cl3Yb·6H2O |
| Fórmula lineal | YbCl3·6H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ytterbium(III) chloride hexahydrate