Learn More
Cloruro de iterbio(III) hexahidrato, +99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526630 10 g Frasco de vidrio 10 g
11366335 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437180100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-01-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Color Marrón a marrón-rojo
Forma física Crystals
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza For trace metal basis analysis
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99+%
Fórmula molecular Cl3Yb·6H2O
Fórmula lineal YbCl3·6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.48
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2