Learn More
Cloruro de iterbio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226300 1 g Frasco de vidrio 1 g
10637314 10 g Frasco de vidrio 10 g
10607504 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10226300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194430010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-01-5
Fórmula molecular Cl3Yb·6H2O
Peso molecular (g/mol) 387.48
Número MDL MFCD00149885
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 865.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal YbCl3·6H2O
Fieser 16,384
Índice Merck 14, 10105
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.48
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2