Learn More
Carbonato de iterbio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ytterbium(III) carbonate hydrate |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 526.11 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Grado | Reacton |