Learn More
Iterbio para AAS en matriz de HNO3 a 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ytterbium |
Concentración | 1g/L ±0.002g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 500 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica |
Disolvente o matriz | 2% HNO3 |
Forma física | Liquid |