missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YM1/Chitinase 3-like 3 Antibody (281926) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30742857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30742857 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30742857 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2446F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

YM1/Chitinase 3-like 3 Monoclonal antibody specifically detects YM1/Chitinase 3-like 3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YM1/Chitinase 3-like 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 281926
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen AI505981, Chi3l3, ECF-L, Ym1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse YM1/Chitinase 3-like, Tyr22-Tyr398, Accession # O35744
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1117
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.