missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XYLT2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594014 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594014 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP162319

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XYLT2 Polyclonal antibody specifically detects XYLT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XYLT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 μg/mL
Formulación PBS, 2% Sucrose
N.º de referencia del gen Q9H1B5
Alias de gen EC 2.4.2.26, Peptide O-xylosyltransferase 1, PXYLT2, XT2UDP-D-xylose:proteoglycan core protein beta-D-xylosyltransferase, xylosyltransferase 2, xylosyltransferase IIXT-IIprotein xylosyltransferase 2, xylT-II
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to XYLT2(xylosyltransferase II) The peptide sequence was selected form the C terminal of XYLT2. Peptide sequence LRPGPWTVRLLQFWEPLGETRFLVLPLTFNRKLPLRKDDASWLHAGPPHN. The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64132
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.