Learn More
Xilitol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276610 100 g Frasco de plástico 100 g
10055663 25 g Frasco de plástico 25 g
10371514 500 g Frasco de plástico 500 g
10743455 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10276610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225981000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-99-0
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064291,MFCD00064292
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
Nombre IUPAC (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylitol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 92.0°C to 96.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 215.0°C to 217.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. Other polyols (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 531
Índice Merck 15, 10283
Información de solubilidad Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino