Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xilitol, 99 %
Código de producto. 11418786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418786 500 g 500 g
11408786 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418786 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16944.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    117.65€ / 500 g
    Ahorro 24.13€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
It is employed as a polyol substrate for xylitol and sorbitol dehydrogenases and sorbitol dehydrogenase derived from xylose. It is applied as a sweetener and humectants and skin conditioning agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como sustrato de poliol para xilitol y sorbitol deshidrogenasas, y para sorbitol deshidrogenasa derivada de xilosa. Se aplica como edulcorante y humectante, y como agente de acondicionamiento de la piel en la industria cosmética.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), metanol abs. (6 g/100ml), etanol abs. (1,2 g/100ml), alcohol (muy ligeramente) y piridina. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-99-0
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064291,MFCD00064292
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylitol
Punto de fusión 92°C to 96°C
Densidad 1.515
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 1720523
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,10085
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),abs methanol (6g/100ml),abs ethanol (1.2g/100ml),alcohol (very slightly),and pyridine. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC pentano-1,2,3,4,5-pentol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%