Learn More
XRK3F2, MedChemExpress
Código de producto. 16484728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484728 10 mg 10 miligramos
16447447 5 mg 5 miligramos
16441017 50 mg 50 miligramos
16405556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112904
MedChemExpress XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.
XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XRK3F2
CAS 2375193-43-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClF2NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (344.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.91 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1COC2=C(OCC3=CC=C(F)C=C3)C=C(CNCCO)C=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 435.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.89
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid