Descripción
- Ofrece un confort extra a los clientes de establecimientos de alta gama con estas toallas de papel suaves y gruesas
- Mejora la higiene gracias a la dispensación hoja a hoja si se utiliza con un dispensador sin contacto como Tork H2 de la línea Elevation o Image
- Reduce el desperdicio y ahorra costes: estas toallas de mano son de secado rápido y absorbentes, por lo que los clientes no usan tantas
- Apuesta por un menor impacto medioambiental con este papel con certificación FSC y la etiqueta ecológica de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Multi-fold Hand Towel |
| Longitud (imperial) | 13.39 in. |
| Longitud (métrico) | 34 cm |
| Anchura (imperial) | 8.35 in. |
| Anchura (métrico) | 21.2 cm |
| Material | Paper |
| Certificaciones/conformidad | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Blanco |
| Tela | 2-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |