Learn More
Tork Xpress™ Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Código de producto. 31908330 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Hand Towels
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
31908330 Hand Towels cada uno
1 options
Código de producto. 31908330 Proveedor Tork N.º de proveedor 552108
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Slim, attractive dispenser fits in low to medium traffic washrooms where space is limited and reduces consumption with one-at-a-time dispensing.
  • Mini paper towel dispenser features modern and compact elevation design.
  • One-at-a-time dispensing system prevents waste and reduces the risk of cross-contamination.
  • Economical consumption and improved company sustainability.
  • For use in low to medium-traffic washrooms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hand Towel Dispenser
Color Black
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 305 x 105 x 305 mm
Longitud (imperial) 4.133 in.
Longitud (métrico) 105 mm
Anchura (imperial) 12.00 in.
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (imperial) 12 in.
Altura (métrico) 305 mm
Admite Hand Towels
Material Plastic
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Modelo Mini
Cantidad 1