Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Más movimiento It™ Pipetas electrónicas multicanal con espaciado de puntas ajustable
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- Las pipetas de colchón de aire con volumen variable y espaciado de puntas ajustable están disponibles en 4, 6, 8 y 12 canales.
- Elija entre Mecánico (Research™ más) o Electrónico (Xplorer™ pipetas multicanal con espaciado de puntas ajustable
- Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
- El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, en función de la variante de pipeta
- Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
- Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
- 360 °Cabezal de pipeta giratorio para una lectura cómoda de la pantalla y una rápida identificación de parámetros
- El sistema sin tubos es seguro y fiable
- La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
- Esterilizable en autoclave para seguridad del usuario y de la muestra (Research™ más completamente, y Xplorer™ más la parte inferior solamente)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
| Puntas compatibles | Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
| Descripción | 2 a 125 μL |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Naranja |
| Para utilizar con | Air-Cushion |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Xplorer Más Move It |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Mostrar más |