Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Pipeta electrónica, monocanal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16242401 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 10 mL
5 a 100 μL
De 0,1 a 2,5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
16242401 De 10 a 200 μl Amarillo cada uno
12630915 De 0,5 to 10 μl Gris medio cada uno
16305745 De 1 a 20 μl Gris claro cada uno
12610915 5 a 100 μL Amarillo cada uno
12620915 De 15 a 300 μl Naranja 1 PCS
12600915 De 50 a 1000 μL Azul cada uno
16252401 De 0,1 a 2,5 ml Rojo cada uno
12640915 De 0,2 a 5 mL Violeta cada uno
12650915 0,5 a 10 mL Turquesa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16242401 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Xplorer™ Pipeta Electrónica plus, Monocanal con sistema operativo intuitivo y diseño para simplicidad, precisión y reproducibilidad.
Facilita el rendimiento de aplicaciones inteligentes adicionales, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
  • Agitador multifuncional ''Arriba es arriba y abajo es abajo.™ '' principio
  • Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
  • Funciona en el idioma que elijas
  • Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
  • Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
  • Interruptor de encendido/apagado: apaga la pipeta durante períodos prolongados de inactividad
  • Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
  • Programación: Programación única de secuencias para un manejo más sencillo de procesos complejos
  • Configuración de volumen fijo individual: se puede guardar el volumen deseado
  • Protección con contraseña: protege la programación y el ajuste
  • Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
  • Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
Resultados reproducibles fiables
  • Las puntas siempre descansan en la misma posición
  • Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
  • Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
PhysioCare Concept™
  • Peso reducido
  • Ergonomía mejorada
  • Equilibrio perfecto
  • Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
  • Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
  • El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
Aplicaciones
  • Pipeteo de líquidos (manual y automático)
  • Dispensación (temporizada y manual)
  • Pipeteo y mezcla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer Más
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 10 a 200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Pulsador basculante multifuncional, cono para puntas accionado por resorte
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí