Learn More
Eppendorf™ Explorador™ Pipeta electrónica multicanal
Código de producto. 10665535 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 15 a 300 μl
De 50 to 1200 μl
Número de canales:
8
12
Color:
Amarillo
Gris medio
Naranja
Verde
Incrementos:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Color Incrementos Tamaño de la unidad
10665535 De 15 a 300 μl 12 Naranja 0,2 μl cada uno
10763957 De 0,5 to 10 μl 8 Gris medio 0,01 μL cada uno
10655535 De 0,5 to 10 μl 12 Gris medio 0,01 μL cada uno
10586095 5 a 100 μL 8 Amarillo 0,1 μl cada uno
10044384 5 a 100 μL 12 Amarillo 0,1 μl 1 PCS
10439734 De 15 a 300 μl 8 Naranja 0,2 μl cada uno
10645535 De 50 to 1200 μl 8 Verde 1 μl cada uno
12690905 De 50 to 1200 μl 12 Verde 1 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10665535 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000155
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Pipetas electrónicas de uno, ocho y doce canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido desde 0,5 μL a 10 mL
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Balancín multifuncional
  • Dial de selección
  • Expulsor innovador
  • Ángulo de visualización ergonómico
  • Asa cómoda
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta con resorte (excepto 5 y 10 ml)
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2,5% a ±0,75 μL/30 μYo, ±1% a ±1.5 μL/150 μYo, ±1,8% a ±1.8 μ
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles 300 μPunta en L
Color Naranja
Para utilizar con epT.I.P.S. Punta de pipeta (300 μL)
Modelo Micro
Número de canales 12
Línea de productos Xplorer
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 15 a 300 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 300 μL epT.I.P.S. puntas de pipeta
Incluye Cargador y balancín multifunción
Incrementos 0,2 μl
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí