Learn More
Eppendorf™ Explorador™ Pipeta electrónica multicanal
Código de producto. 10645535 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 15 a 300 μl
De 50 to 1200 μl
Número de canales:
8
12
Color:
Amarillo
Gris medio
Naranja
Verde
Incrementos:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Color Incrementos Tamaño de la unidad
10645535 De 50 to 1200 μl 8 Verde 1 μl cada uno
10763957 De 0,5 to 10 μl 8 Gris medio 0,01 μL cada uno
10655535 De 0,5 to 10 μl 12 Gris medio 0,01 μL cada uno
10586095 5 a 100 μL 8 Amarillo 0,1 μl cada uno
10044384 5 a 100 μL 12 Amarillo 0,1 μl 1 PCS
10439734 De 15 a 300 μl 8 Naranja 0,2 μl cada uno
10665535 De 15 a 300 μl 12 Naranja 0,2 μl cada uno
12690905 De 50 to 1200 μl 12 Verde 1 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10645535 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00€
    1116.00€ / paquete de 1
    Ahorro 89.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Pipetas electrónicas de uno, ocho y doce canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido desde 0,5 μL a 10 mL
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Balancín multifuncional
  • Dial de selección
  • Expulsor innovador
  • Ángulo de visualización ergonómico
  • Asa cómoda
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta con resorte (excepto 5 y 10 ml)
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±6% a ±7.2 μL/120 μYo, ±2,7% a ±16.2 μL/600 μYo, ±1,2% a ±14.4 μ
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles 1200 μPunta en L
Color Verde
Para utilizar con epT.I.P.S. Punta de pipeta (1200 μL)
Modelo Micro
Número de canales 8
Línea de productos Xplorer
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 50 to 1200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 1200 μL epT.I.P.S. puntas de pipeta
Incluye Cargador y balancín multifunción
Incrementos 1 μl
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí