Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BÁSICA - Pipeta monocanal de intercambio
Código de producto. 15250765 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15250765 Turquesa 1 PCS
15200765 Gris medio 1 PCS
15210765 Amarillo 1 PCS
15220765 Naranja 1 PCS
15230765 Azul 1 PCS
15240765 Violeta 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15250765 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000562
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Pipeteo sin fatiga manteniendo un control total sobre los procedimientos de pipeteo
  • Pipetas electrónicas monocanal diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,0005 a 10 mL
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Botón basculante multifunción, dial de selección, eyector innovador, ángulo de visualización ergonómico
  • Asa cómoda
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta con resorte (excepto 5 y 10 ml)
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles epT.I.P.S.
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Turquesa
Desechables Reutilizables
Para utilizar con epT.I.P.S. Punta de pipeta (10 ml)
Material Plástico
Número de canales 1
Programable Basado en pasos
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 0,5 a 10 mL