Descripción
- Pipetas electrónicas monocanal diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,0005 a 10 mL
- Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
- Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
- Botón basculante multifunción, dial de selección, eyector innovador, ángulo de visualización ergonómico
- Asa cómoda
- Potente batería recargable
- Concepto de carga flexible
- Cono de punta con resorte (excepto 5 y 10 ml)
- Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Violeta |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | epT.I.P.S. Punta de pipeta (5 ml) |
| Material | Plástico |
| Número de canales | 1 |
| Programable | Basado en pasos |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |