Description
- Pipetas electrónicas de uno, ocho y doce canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,005 a 10 mL
- Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
- Balancín multifuncional
- Dial de selección
- Expulsor innovador
- Ángulo de visualización ergonómico, mango cómodo
- Potente batería recargable
- Concepto de carga flexible
- Cono de punta con resorte
- Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
Specifications
Specifications
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | epT.I.P.S. Punta de pipeta (100 μL) |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Plástico |
| Número de canales | 8 |
| Programable | Basado en pasos |
| Show More |