missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPF Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30515028 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30515028 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30515028 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338510CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XPF Polyclonal antibody specifically detects XPF in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPF
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DNA excision repair protein ERCC-4, DNA repair protein complementing XP-F cells, EC 3.1, ERCC11, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 4, xeroderma pigmentosum, complementation group F, XPFcomplementing defective, in Chinese hamster
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 513-782 of human XPF (NP_005227.1).,, Sequence:, GKPLRVYFLIYGGSTEEQRYLTALRKEKEAFEKLIREKASMVVPEEREGRDETNLDLVRGTASADVSTDTRKAGGQEQNGTQQSIVVDMREFRSELPSLIH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2072
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.