Descripción
- Carcasa de polietileno de densidad media moldeada en una sola pieza
- Superestructura de acero con recubrimiento epoxi de polvo seco y estante interior de la cámara de transferencia
- 0,64 cm de grosor de vidrio de seguridad laminado con marco de acero con recubrimiento de polvo y junta de neopreno
- Puertas interiores y exteriores de la cámara de transferencia pivotantes hacia arriba, contrapesadas y equipadas con cierres rápidos
- Superficie de trabajo de núcleo fenólico negro, resistente a los productos químicos, sellada al suelo de la caja de guantes
- Los filtros dobles HEPA tienen una eficacia del 99,99% contra las partículas de hasta 0,3 micras
- Los niveles medios de gas trazador de 0,05 ppm o menos detectados durante las pruebas de escaneo perimetral superan las normas ASHRAE™ 110
- Las pruebas con espectrómetro de masas no revelan fugas detectables > de 1 x 10-3 ml/s cuando se prueban mientras se presuriza la caja de guantes con un medidor de agua de 2,54 cm (1 pulg.)
- Desplazamiento de la vibración <3,81 x 25,4-5 cm (<1,5 x 10-5 pulg.) cuando se mide en la superficie de trabajo con volúmenes de flujo de aire mínimos y máximos
- Marcado de conformidad CE
Incluye:
- Filtros de entrada y salida HEPA
- Ventilador ionizador antiestático para reducir la carga estática
- Equilibra el aislador de vibraciones
Especificaciones:
- Cámara principal: 0,37 m3
- Dimensiones del recorte de la ventana de visualización (L x An.): 67,1 x 31,8 cm (26,37 x 12,5 pulg.)
- Dimensiones totales (L × An × Al) 80 x 134 x 102 cm (31,625 x 52,75 x 40 pulg.)
- Dimensiones del interior de la cámara principal (L x An. x Al.): 69,9 x 85,1 x 63,5 cm (27,5 x 33,5 x 25 pulg.)
- Dimensiones de la cámara de transferencia (diámetro interior nominal x longitud): 28 x 30 cm (11 x 12 pulg.)
- Peso con embalaje: 127 kg (280 lb.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de pesaje |
| Tipo de filtro | HEPA |
| Tipo de iluminación | Fluorescente |
| Material | Polietileno |
| Amperaje | 4 A |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Fondo (imperial) | 31,6 in |
| Fondo interior (imperial) | 27,5 in |
| Fondo (métrico) | 80 cm |
| Fondo interior (métrico) | 70 cm |
| Mostrar más |