Learn More
Labconco™ Sistemas de balanza filtrada Xpert™ con monitor de flujo de aire Guardian™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Requires
Superficie de trabajo y base de apoyo, disponibles por separado
Las características que mejoran la conservación garantizan que los polvos potentes que se encuentran con frecuencia en las aplicaciones de higiene farmacéutica, química seca e industrial se mantienen alejadas del operador.
- No se requieren conductos externos
- Admite grandes balanzas analíticas y microbalanzas
- Disponible en anchos de 2, 3, 4, 5 y 6 pies, con interiores profundos
- Intrínsecamente seguro, diseño de presión negativa
- Diseño compacto: no requiere un escape con filtro independiente que ahorre espacio
- Ventilador incorporado con control de velocidad y hélice motorizada con aislamiento de vibración y equilibrado dinámico
- La reserva del soplador del 40 % permite el ajuste de velocidad (por un técnico certificado) como cargas de filtro
- Contención de partículas verificada independientemente por SafeBridge Consultants, Inc.
- Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
- Filtro HEPA de escape, eficacia del 99,99 % en partículas de 0,3 μm de tamaño
- Filtro HEPA de acceso superior para la detección de fugas de toda la superficie
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales (requiere un técnico certificado)
- Suministro de aire de dilución superior
- Lámina de guillotina de contención superior
- Pantalla del difusor superior
- Deflector trasero pivotante perforado por zonas
- Láminas de aire de entrada lateral
- Manómetro
- Funcionamiento silencioso: solo 48 dB
- Marco de aluminio recubierto de polvo seco y cámara trasera y deflector de acero; sin unión de plástico a plástico
- Lámpara fluorescentes precableada e interruptores para el ventilador y la luz
- Vidrio de seguridad templado de 0,64 cm de grosor frontal y laterales
- La hoja ergonómica con ángulos y bisagras pivota hacia arriba, se bloquea a una altura de carga de 50,2 cm; el sello de limpieza contiene contaminantes
- Elevación externa asistida por gas en modelos de 1,5 m (5 pies) y 1,8 m (6 pies); altura de carga de 70,4 cm
- Dos puertos de uso para paso de cables eléctricos
Monitor de flujo de aire Guardian
- Monitoriza continuamente el flujo de aire
- El LED verde se ilumina cuando el flujo de aire está dentro del intervalo del punto de ajuste
- El LED rojo se ilumina y suena una alarma sonora cuando el flujo de aire está fuera del intervalo del punto de ajuste
Certifications
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de balanza con filtro |
| Recubrimiento | Epoxi |
| Tipo de iluminación | Fluorescente |
| Material | Aluminio y acero con revestimiento de epoxi |
| Certificaciones/conformidad | SEFA 1-2002, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 N.º 1010.1, CE |
| Fondo (imperial) | 29 in |
| Fondo interior (imperial) | 23,4 in |
| Fondo (métrico) | 73,66 cm |
| Fondo interior (métrico) | 59,4 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Las aplicaciones de higiene farmacéutica, química seca e industrial se mantienen alejadas del operador |
| Mostrar más |