Learn More
XL041, MedChemExpress
Código de producto. 16470959
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470959 1 mg 1 miligramo
16464746 100 mg 100 miligramos
16460057 50 mg 50 miligramos
16443668 10 mg 10 miligramos
16416407 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470959 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101973
MedChemExpress XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XL041
CAS 1256918-39-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28Cl2F2N2O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo BMS-852927
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (164.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC(S(=O)(C)=O)=C(CO)C(F)=C3)C=C2F)C(C(C)(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 609.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.51
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation