Learn More
Cytiva Columnas para cromatografía XK (vacías)
Código de producto. p-4948800 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11320342 300 mm 50 mm cada uno
11330332 200 mm 16 mm cada uno
11370332 200 mm 26 mm cada uno
11380332 400 mm 26 mm cada uno
11338410 200 mm 50 mm cada uno
11360332 1000 mm 16 mm cada uno
11340332 400 mm 16 mm cada uno
11350332 700 mm 16 mm cada uno
11390332 700 mm 26 mm cada uno
11330342 600 mm 50 mm cada uno
11300342 1000 mm 26 mm cada uno
11340342 1000 mm 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11320342 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28988953
Garantice un funcionamiento sin problemas para una presión de baja a media. Cytiva Las columnas de cromatografía XK (vacías) se conectan directamente a los instrumentos de diseño ÄKTA u otros sistemas de cromatografía líquida. Es fácil de usar y garantiza un embalaje reproducible y preciso.
Las columnas XK están fabricadas con vidrio de borosilicato sólido, que presenta una excelente resistencia química y es compatible con soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos utilizados en la cromatografía líquida de macromoléculas. Los tubos transparentes permiten la inspección visual del lecho de medios y están disponibles en una amplia gama de dimensiones de columna para su uso con muchas necesidades de purificación diferentes.
El embalaje de la columna puede realizarse utilizando un depósito de embalaje o un tubo de columna adicional conectado con un conector de embalaje. El QuickLock El mecanismo del eje adaptador facilita el movimiento rápido y fácil del adaptador, simplificando los ajustes de la altura de la cama, el desmontaje y la limpieza. El diseño del émbolo adaptador proporciona un flujo uniforme, que mantiene la integridad del lecho empaquetado durante las operaciones.
  • Diseño del émbolo para garantizar una distribución homogénea del tampón y embalaje reproducible.
  • Adaptador QuickLock mecanismo que facilita el manejo y limpieza de la columna
  • Accesorios para conexión directa a sistemas de cromatografía
  • Camisa de refrigeración para purificaciones sensibles
  • Amplia gama de piezas de repuesto disponibles, lo que facilita el mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columnas para cromatografía XK (vacías)
Volumen del lecho Altura del lecho (un adaptador): De 140 a 280 mm
Altura del lecho (dos adaptadores): De 0 a 280 mm
Diámetro interior (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 300 mm
Caudal Entrada/salida (DI): 1,55mm
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 3bar
Tamaño de partículas 10 μm de tamaño de poro
Tipo de soporte Red de poliamida/polipropileno (fibra de vidrio reforzada)
Tipo de columna Columna de cromatografía vacía
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida a presión de baja a media
Mostrar más Mostrar menos
No es resistente a acetona, cetonas, hidrocarburos clorados, ésteres alifáticos y fenol.
Debe evitarse: >10% NaOH, > 10% HCl, > 5% de ácido acético y ácidos minerales fuertes.