Descripción
Xanthine Oxidase Polyclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Xanthine Oxidase |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 985-1084 of human Xanthine Oxidase (XDH) (NP_000370.2).,, Sequence:, CIIPTKFGISFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKIPTSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |