Learn More
Draeger Safety™ Máscara facial completa X-explore 6300
Código de producto. 10679274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679274 1 unidad cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10679274 Proveedor Draeger Safety™ N.º de proveedor R55800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.24€
    166.52€ / paquete de 1
    Ahorro 73.72€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
La máscara facial completa X-plore 6300 es para el usuario preocupado por el precio que exige calidad y comodidad de uso. El sello facial de doble capa para una acción de triple sellado garantiza un ajuste cómodo y ajustado. El visor está hecho de plexiglás altamente resistente a los arañazos (PMMA). Sin correa para el cuello.
  • Ajuste seguro y cómodo
  • Cuerpo de la máscara hecho de EPDM duradero y agradable para la piel
  • Sello facial de doble capa y bordes de sellado triple para un sellado seguro y cómodo para cada tipo de rostro
  • Vista panorámica de 180°
  • Visor de plexiglás de PMMA resistente a los arañazos y sin distorsiones
  • Sistema de ventilación eficaz: la máscara interna separada evita que la lente se empañe
  • Arnés de 5 puntos: fácil y rápido de poner
  • Facilidad de mantenimiento y logística
  • Ajuste universal
  • El código de barras del interior simplifica el registro y el mantenimiento del inventario de máscaras
  • Uso versátil
  • Equipado con una conexión Rd40 de acuerdo con EN148-1, y se puede combinar con la gama de filtros Rd40
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, EN 136
Certificaciones (EN) EN136 clase 2 (marca CE), NIOSH, AS/NZS
Tipo de conexión Rosca estándar
Color Negro
Tipo de producto Máscara facial completa
Con válvula de exhalación Sí
Tipo de máscara Personal
Estilo de arnés Ajustable en 5 puntos
Tipo de lente Antivaho, antiarañazos
Material (lente) Policarbonato
Modelo X-plore™ 6300
Correa para el cuello No
Cantidad 1 unidad