Learn More
Draeger X-plore™ Respirador desechable FFP3 1700 con válvula
Descripción
- CoolSAFE™ El material filtrante combina baja resistencia a la respiración y un alto rendimiento de filtrado.
- La pinza para nariz flexible garantiza un buen ajuste en áreas críticas
- La capa interna suave es hipoalergénica, repele la humedad durante periodos más largos
- VarioFLEX™ El arnés para la cabeza con lazo continuo hace que sea fácil de poner y quitar, el elástico suave y resistente al desgarro se ajusta fácilmente y evita que el cabello se enrede.
- Opcional CoolMAX™ La válvula de exhalación ofrece baja resistencia a la respiración, evita la acumulación de calor y ayuda a mantenerse fresco.
- La forma de plegado horizontal ahorra espacio y facilita el transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Mascarilla de respirador con válvula FFP3 con válvula de exhalación CooplMAX™ opcional |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Material interior hipoalergénico |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Material de la capa de filtración | Material filtrante de alto rendimiento CoolSAFE , requisitos adicionales de pruebas de polvo de dolomita cumplidos |
| Material de la correa de la cabeza | VarioFLEX Arnés elástico de cabeza ajustable en lazo continuo |
| Tipo de pieza nasal | clip nasal flexible |