Learn More
X-376, MedChemExpress
Código de producto. 16497088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497088 10 mg 10 miligramos
16480276 2 mg 2 miligramos
16449637 5 mg 5 miligramos
16413137 50 mg 50 miligramos
16407136 100 mg 100 miligramos
16403536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16497088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16590
MedChemExpress X-376 is a potent and highly specific ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) (IC50=0.61 nM). X-376 is a less potent inhibitor of MET (IC50=0.69 nM). X-376 displays potent anti-tumor activity.
X-376 is a potent and highly specific ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) (IC50=0.61 nM). X-376 is a less potent inhibitor of MET (IC50=0.69 nM). X-376 displays potent anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material X-376
CAS 1365267-27-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25Cl2FN6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN=C(N)C(O[C@@H](C2=C(Cl)C=CC(F)=C2Cl)C)=C1)NC3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 547.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.41
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease