Learn More
WZB117, MedChemExpress
Código de producto. 16483707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483707 50 mg 50 miligramos
16460198 5 mg 5 miligramos
16453636 25 mg 25 miligramos
16437738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19331
MedChemExpress WZB117 is a glucose transporter 1 (Glut1) inhibitor, which downregulates glycolysis, induces cell-cycle arrest, and inhibits cancer cell growth in vitro and in vivo.
WZB117 is a glucose transporter 1 (Glut1) inhibitor, which downregulates glycolysis, induces cell-cycle arrest, and inhibits cancer cell growth in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WZB117
CAS 1223397-11-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13FO6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (407.27 mM)
SMILES OC1=CC=CC(C(OC2=CC=CC(F)=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 368.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.31
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death